Learn More
DiversifiedBiotech TOUGH-SPOTS™ Roll Labels - 1.5 mL Tubes (13 mm)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30282347
Click to view available options
Farbe:
Gold
Kaffee
Kastanienbraun
Lavendel
Orange
Rosa
Silber
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 30282347
Marke: DiversifiedBiotech TSPOTS50M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pre-cut peel off labels for tube tops with flexible polyolefin material
  • Circular cryogenic labels formatted for handwriting
  • Tough Spots™ on a roll are easy to write PVC cryogenic labels that accept writing from most lab markers
  • Tough Spots™ come in a variety of colors and sizes to ensure the right label for the right job
  • Adheres to most plastics (100% virgin PP tubes recommended), glass and metals without cracking, peeling or degrading
  • Flexible polyolefin material and acrylic adhesive expand and contract with temperature fluctuations
  • Label Dimensions: 0.50 in. (13 mm)
  • Roll of 1000
Spezifikation
Klebstofftyp Peel and Stick, Acrylic
Farbe Kastanienbraun
Ausführung Semi-gloss
Format Roll
Material Polyolefin
Print Technology Laser
Produkttyp Ultra Reflective Letter Label
Sterilität Non-sterile
Länge (angloamerikanisch) 0.50 in.
Breite (angloamerikanisch) 0.50 in.
Breite (metrisch) 1.27 cm