Learn More
Marienfeld Superior X1000 Precision cover glasses thickness no. 1.5H (
Marke:  Marienfeld Superior 0117580
X1000 Precision cover glasses thickness no. 1.5H (0.17 mm ± 0.005 mm), 18 mm Ø, 10x100 pcs./carton
Artikelnummer. 15970396
  • 525.00 € / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-01-2026