Learn More
Kinesis X1000 Screw cap combination seal centrehole black13mm with silicone dark blue/PTFE white septa
Marke:  Kinesis SCCSEP13-04B
X1000 Screw cap combination seal centrehole black13mm with silicone dark blue/PTFE white septa
Artikelnummer. 12975119
  • 1055.00 € / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-04-2026