missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Gas6 DuoSet ELISA
Click to view available options
Menge:
1 Kit (für 15 Platten)
Packungsgröße:
15 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
The Human Gas6 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Gas6.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 Kit (für 15 Platten) |
| Spezies | Human |
| Konjugat | Biotin |
| Bindungsziel | Gas6 |
| Assay-Bereich | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 2621 |
| Synonym | AXLLG, AXLLGAXL stimulatory factor, AXSFAXL receptor tyrosine kinase ligand, DKFZp666G247, FLJ34709, GAS-6, growth arrest-specific 6, growth arrest-specific protein 6 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur