Learn More
Brady™ SPC™ Absorbents Universal Plus Chemical Boom
Artikelnummer. 30533337
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
13.00 cm
20,00 cm
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 30533337
Marke: Brady™ 813849
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A chemical sorbent boom that is used to absorb and contain chemicals, hazardous liquids as well as oils and water-based fluids. Strong, durable outer sleeve keeps the absorbent material intact within the boom.
A chemical sorbent boom that is used to absorb and contain chemicals, hazardous liquids as well as oils and water-based fluids.
  • Strong, durable outer sleeve keeps the absorbent material intact within the boom.
  • Inner rope provides strength when deploying and retrieving the boom.
  • Four staple clips at critical stress area add strength and prevent the boom from splitting during retrieval.
  • Metal clips and rings allow linking of multiple booms.
Specifikationer
Farbe Gray, Green
Kapazität (angloamerikanisch) 31.436 gal.
Kapazität (metrisch) 119 L
Typ Absorbent Boom
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beverage Processing, Chemical, Food Processing, Laboratory, Manufacturing, Maritime, Oil and Gas, Pharmaceutical, Process, Warehouse and Logistics
Modell Chemical Sorbent
Länge (angloamerikanisch) 9.843 ft.
Länge (metrisch) 3 m
Durchmesser (angloamerikanisch) 5.118 in.
Durchmesser (metrisch) 13.00 cm
Alternate Part Number UN510
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.