Learn More
Medicom X400 White Socks Classic in PP 32 g/m² - "One size"
Marke:  Medicom 10.025
X400 White Socks Classic in PP 32 g/m² - "One size"
Artikelnummer. 16573941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.43 €
    139.64 € / 400 Stück
    Sparen 14.79 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 04-01-2027