Learn More
Macherey Nagel X50 DC-PLATTEN SIL G-25 HR/UV 254, 10X20 CM
Marke:  Macherey Nagel 809014
X50 DC-PLATTEN SIL G-25 HR/UV 254, 10X20 CM
Artikelnummer. 16583850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00 €
    258.00 € / 50 Stück
    Sparen 9.00 €
    3% Rabatt