missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Triple Sugar Iron Agar Slant
Beschreibung
Triple Sugar Iron Agar Slant is used to differentiate Enterobacteriaceae based on their ability to ferment glucose, lactose, and sucrose, produce hydrogen sulfide (H2S), and generate gas.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Red Orange, Transparent |
| Inhalt und Lagerung | 2°C to 25°C |
| Format | Poured Tube, Slant Agar |
| Herstellungsort | Germany |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 8,5 bis 9,5 g |
| Verpackungsart | 50 Tubes/Box |
| Menge | 50/Pk. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?