Learn More
Medicom X500 Transparent Overboots Classic in PE 70µm - On
Marke:  Medicom 10.200
X500 Transparent Overboots Classic in PE 70µm - On
Artikelnummer. 16533951
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.99 €
    155.03 € / 500 Stück
    Sparen 24.96 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 16-11-2026