Learn More
Tork Tork Reinigende Flüssigseife S1/S11, extra hygienische fettlösende Seife, Premium, parfümfrei, 6 x 1000 mL, 420810
Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Die Formel entfernt Schmutz von Händen in der Küche und Bereichen, in denen Lebensmittel zubereitet werden
- Die duft- und farbstofffreie Formel ist sanft zur Haut und wirkungsvoll im Kampf gegen Küchenschmutz wie Öl und Fett
- Versiegelte Flasche mit Einwegpumpe sorgt für gute Hygiene und senkt das Risiko von Kreuzkontaminationen. Die in sich zusammenfallende Flasche reduziert das Abfallvolumen
- Zertifizierte, mühelose Wartung und intuitives Nachfüllen in weniger als 10 Sekunden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hand Soap |
| Farbe | Klar |
| Form | Liquid |
| Verpackung | Plastic Bottle |
| Menge | 6/Pk. |
| Größe | 1 L |