missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithalsflaschen in Laborqualität
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 13256630
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
1500 ml
Menge:
12/Pk.
12/Pk., 48/Cs.
12/Pk., 72/Cs.
6/Pk., 24/Cs.
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
6 Stück
72 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13256630

Marke: Thermo Scientific™ 21040004

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit den universal einsetzbaren Thermo ™ Nalgene™ HDPE-Weithalsflaschen in Laborqualität können Sie unzählige Feldeinsätze durchführen.

Mit den universal einsetzbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithalsflaschen in Laborqualität können Sie unzählige Feldeinsätze durchführen. Sie weisen eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole auf, sind für den Einsatz in Gefriergeräten bei bis zu -100 °C geeignet und garantiert auslaufsicher†.

Eigenschaften:

  • Dank ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegen die meisten korrosiven Substanzen sind diese vielseitigen Faschen unabkömmlich in Ihrem Labor
  • Ideal zum Aufbewahren, Transportieren und Verpacken von Flüssigkeiten — gleichmäßige Wände bieten Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen Risse und Löcher
  • Verschlüsse ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten† führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit
  • Die Flaschen sind Teil des ACT-Label-Programms von My Green Lab für Nachhaltigkeit, Konsistenz und Transparenz von Produkten

Inhalt:

Polypropylen-Schraubverschluss

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Weithalsflaschen in Laborqualität
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Versand von kleinen Mengen an lichtempfindlichen, wertvollen Reagenzien
Material HDPE
Anzahl pro Karton 72/Cs.
Anzahl pro Packung 12/Pk.
Menge 12/Pk., 72/Cs.
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Halsausführung 38 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Öffnung Weit
Form Rund
ACT Label Ja
Höhe (metrisch) 99 mm
Produkttyp Weithalsflasche in Laborqualität
Höhe (angloamerikanisch) 11,1 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 mm
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. † Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne das Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt