Learn More
Xanomeline oxalate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475668
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16475668 10 mg 10 Milligramm
16428367 5 mg 5 Milligramm
16421837 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16475668 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13410
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Xanomeline oxalate (LY246708 oxalate) is a potent and selective muscarinic receptor agonist (SMRA) and stimulates phosphoinositide hydrolysis in vivo. Xanomeline oxalate can be used for the research of Alzheimer’s disease.
Xanomeline oxalate (LY246708 oxalate) is a potent and selective muscarinic receptor agonist (SMRA) and stimulates phosphoinositide hydrolysis in vivo. Xanomeline oxalate can be used for the research of Alzheimer’s disease.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xanomeline oxalate
Physikalische Form Solid
CAS 141064-23-5
Farbe Off-White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H25N3O5S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym LY246708 oxalate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (134.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCC=C(C2=NSN=C2OCCCCCC)C1.O=C(O)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 371.45
Formelmasse 371.45
Reinheit (%) 96.26%
Güte Research