Learn More
Xanthan-Gummi (Praxisqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11482781 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482781 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11482781 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0296002190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00 €
    176.40 € / 500 Gramm
    Sparen 9.60 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
High molecular weight polysaccharide used as a thickening and stabilizing agent in laboratory applications.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xanthangummi
CAS 11138-66-2
Menge 500 g
Summenformel C8H14Cl2N2O2
Synonym 2-2,4-Diaminophenoxy-Ethanol-Dihydrochlorid, 2,4-Diaminophenoxyethanol-Dihydrochlorid, Ethanol, 2-2,4-Diaminophenoxy-, Dihydrochlorid, 2,4-Diaminophenoxyethanol2hcl, 2-2,4-Diaminophenoxy-Ethanol-Hydrochlorid, Ethanol, 2-2,4-Diaminophenoxy-, Hydrochlorid 1:2, 4-2-Hydroxyethoxy-1,3-Phenylendiamin-Dihydrochlorid, 2,4-Diaminophenoxyethanol-Hydrochlorid, 4-2-hydroxyethoxy-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol hydrochloride
InChI-Schlüssel VXYWXJXCQSDNHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)N)OCCO.Cl.Cl
IUPAC-Name 2-(2,4-Diaminophenoxy)Ethanol;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 241.112
PubChem CID 47932
Güte Praktische