Learn More
Xanthanhydrid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17241196 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17241196 5 g 5 Gramm
17251196 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17241196 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 467340050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6846-35-1
Summenformel C2H2N2S3
Molekulargewicht (g/mol) 150.23
InChI-Schlüssel YWZHEXZIISFIDA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 5-Amino-3H-1,2,4-dithiazol-3-thion
SMILES NC1=NC(=S)SS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xanthane hydride
Schmelzpunkt 145.0°C to 150.0°C
Menge 5 g
Formelmasse 150.22