Learn More
Xanthen-9-Carboxamid, TRC
Artikelnummer. 30453783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453783 100 mg 100 Milligramm
30453769 500 mg 500 Milligramm
30451652 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30453783 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX744003100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5813-90-1
Summenformel C14H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 225.24
IUPAC-Name 9H-Xanthen-9-carboxamid
SMILES NC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xanthene-9-carboxamide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H11NO2/c15-14(16)13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13H,(H2,15,16)
Formelmasse 225.079