missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Xanthen-9-carbonsäure-2-(Diethylamino)ethylester, TRC

Artikelnummer. 30454579
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454579 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30454579 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX499903500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Xanthene-9-carboxylic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester
CAS 24539-72-8
Summenformel C20H23NO3
Menge 500 mg
Synonym 9H-Xanthene-9-carboxylic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester, NSC 108248, SC 920
InChI-Formel InChI=1S/C20H23NO3/c1-3-21(4-2)13-14-23-20(22)19-15-9-5-7-11-17(15)24-18-12-8-6-10-16(18)19/h5-12,19H,3-4,13-14H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)ethyl-9H-xanthen-9-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 325.4
Formelmasse 325.1678
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.