Learn More
Xanthen-9-carbonsäure-2-(Diethylamino)ethylester, TRC
Artikelnummer. 30450358
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450358 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450358 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX499903250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xanthene-9-carboxylic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester
CAS 24539-72-8
Summenformel C20H23NO3
Menge 250 mg
Synonym 9H-Xanthene-9-carboxylic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester, NSC 108248, SC 920
InChI-Formel InChI=1S/C20H23NO3/c1-3-21(4-2)13-14-23-20(22)19-15-9-5-7-11-17(15)24-18-12-8-6-10-16(18)19/h5-12,19H,3-4,13-14H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)ethyl-9H-xanthen-9-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 325.4
Formelmasse 325.1678