Learn More
Xanthen-9-Carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30455498
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455498 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455498 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX4999005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xanthanoic Acid
CAS 82-07-5
Summenformel C14 H10 O3
Menge 5 g
Synonym Xanthene-9-carboxylic acid (6CI,7CI,8CI), 9-Carboxyxanthene, 9H-Xanthen-9-carboxylic acid, NSC 66208, Xanthanoic acid, Xanthenecarboxylic acid, Xanthine-9-carboxylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C14H10O3/c15-14(16)13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13H,(H,15,16)
SMILES OC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13
IUPAC-Name 9H-Xanthen-9-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 226.23
Formelmasse 226.063