Learn More
Xanthin-Mononatriumsalz-Monohydrat, ≥96 % (trockene Basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15895198 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15895198 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15875198 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
15885198 10 g Kunststoffflasche 10 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15895198
Marke: Thermo Scientific J23465.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1196-43-6 | C5H3N4NaO2 | 174.095 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1196-43-6
Summenformel C5H3N4NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 174.095
MDL-Nummer MFCD00069669
InChI-Schlüssel HKDXLLDCXWUUKY-UHFFFAOYSA-M
Synonym xanthine sodium salt, xanthine, sodium salt, xanthate de sodium french, 1 h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-, sodium salt, 3,7-dihydro-1 h-purine-2,6-dione sodium salt, 3,7-dihydro-1h-purine-2,6-dione, sodium salt, xanthate de sodium, 1h-purine-2,6-dione, 3,9-dihydro-, sodium salt 1:?, potassium 2-oxo-3,7-dihydropurin-6-olate, sodium 2-oxo-3,7-dihydropurin-6-olate
PubChem CID 23668765
IUPAC-Name Natrium;2-oxo-3,7-dihydropurin-6-olat
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC(=O)N2)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xanthine Monosodium Salt Monohydrate
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Formelmasse 192.11
Reinheit (%) ≥96%