Learn More
Xanthine Oxidase Antibody [Alexa Fluor« 350], R&D Systems™
Artikelnummer. 30498431 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30498431 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30498431 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP335302AF350
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Xanthine Oxidase Polyclonal antibody specifically detects Xanthine Oxidase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Xanthine Oxidase
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 1.17.1.4, EC 1.7.2.2, xanthene dehydrogenase, xanthine dehydrogenase, xanthine dehydrogenase/oxidase, xanthine oxidase, xanthine oxidoreductase, XDHA, XO, XOR
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 985-1084 of human Xanthine Oxidase (XDH) (NP_000370.2).,, Sequence:, CIIPTKFGISFTVPFLNQAGALLHVYTDGSVLLTHGGTEMGQGLHTKMVQVASRALKIPTSKIYISETSTNTVPNTSPTAASVSADLNGQAVYAACQTILK
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7498
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus