Learn More
Xanthine Oxidase Antibody (S07-1D5), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00 € - 645.00 €
Spezifikation
| Antigen | Xanthine Oxidase |
|---|---|
| Klon | S07-1D5 |
| Konzentration | 0.3 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18604683
|
Novus Biologicals
NBP3-19803-100ul |
100 μg |
645.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18614783
|
Novus Biologicals
NBP3-19803-50ul |
50 μg |
421.00 €
50 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Xanthine Oxidase Monoclonal antibody specifically detects Xanthine Oxidase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| Xanthine Oxidase | |
| 0.3 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| EC 1.17.1.4, EC 1.7.2.2, xanthene dehydrogenase, xanthine dehydrogenase, xanthine dehydrogenase/oxidase, xanthine oxidase, xanthine oxidoreductase, XDHA, XO, XOR | |
| A synthetic peptide of human Xanthine Oxidase (Uniprot # P47989) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| S07-1D5 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 7498 | |
| IgG | |
| Affinity purified |