Learn More
Thermo Scientific Chemicals Xanthosin-Dihydrat, 99 %
Artikelnummer. p-7077197 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15636804
Marke: Thermo Scientific Chemicals 207630010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5968-90-1 | C10H12N4O6·2H2O | 320.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5968-90-1
Summenformel C10H12N4O6·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 320.26
InChI-Schlüssel AQQAMLPKPXTPOL-GWTDSMLYSA-N
Synonym xanthosine dihydrate, unii-1u62i480sp, 9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purine-2,6-diol dihydrate, xanthosine, dihydrate, xanthosine dihydrate mi, xanthosine,dihydrate, 9-beta-d-ribofuranosyl xanthine dihydrate, 9-, a-d-ribofuranosylxanthine, xanthosine, dihydrate 8ci,9ci
PubChem CID 91886582
IUPAC-Name 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)Oxolan-2-yl]-3H-Purin-2,6-Dion;Hydrat
SMILES C1=NC2=C(N1C3C(C(C(O3)CO)O)O)NC(=O)NC2=O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xanthosine dihydrate
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 14,10065
Spezifischer Drehzustand −53.00 (22.00°C c=8, 0.3N NaOH)
Spezifische Drehung -53
Formelmasse 320.26
Reinheit (%) 99%