Learn More
Xanthosindihydrat, TRC
Artikelnummer. 17904275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17904275 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17904275 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX7421001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xanthosine Dihydrate
CAS 5968-90-1
Summenformel C10 H12 N4 O6 . 2 H2 O
Menge 1 g
Synonym 3,9-Dihydro-9-β-D-ribofuranosyl-1H-purine-2,6-dione Dihydrate, Xanthine Riboside Dihydrate;9-β-D-Ribofuranosylxanthine Dihydrate, NSC 18930 Dihydrate, Xanthine-9 β-D-Ribofuranoside Dihydrate
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N4O6.2H2O/c15-1-3-5(16)6(17)9(20-3)14-2-11-4-7(14)12-10(19)13-8(4)18;;/h2-3,5-6,9,15-17H,1H2,(H2,12,13,18,19);2*1H2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
SMILES O.O.OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC(=O)Nc23
IUPAC-Name 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-Purin-2,6-Dione; Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 320.256
Formelmasse 320.0968