Learn More
Tocris Bioscience™ XAP 044
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-5546110
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18796128 10 mg 10 Milligramm
18794049 50 mg 50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18796128
Marke: Tocris Bioscience™ 5248/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective mGlu7 antagonist
XAP 044 is a potent and selective mGlu7 antagonist (IC50 = 88 nM); inhibits lateral amygdala long term potentiation (LTP) in brain slices from wild type mice. Displays no effects on the LTP of mGlu7 deficient mice. Exhibits novel activity by binding to the mGlu7 Venus flytrap domain (VFTD). Exhibits anti-anxiety effects in rodent models. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Produkttyp XAP 044
Reinheit >98%
Molekulargewicht 380.13
Hemmstoffe XAP 044
Nur für Forschungszwecke