missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
XBP1 Antibody (525904), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB4257U
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
XBP1 Monoclonal antibody specifically detects XBP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
| XBP1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 525904 | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| TREB5, X-box binding protein 1, X-box-binding protein 1, XBP-1, XBP2Tax-responsive element-binding protein 5 | |
| E. coli-derived recombinant human XBP1S, Ser188-Leu287, Accession # NP_001073007 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Lipid and Metabolism, Unfolded Protein Response, Unfolded Protein Response (UPR) | |
| 7494 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur