Learn More
XBP1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18027613 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10 Milliliter
Code produit. Menge unitSize
18027613 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18027613
Marque: Novus Biologicals NBP220917
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
XBP1 Polyclonal specifically detects XBP1 in Human, Mouse, Porcine samples. It is validated for Western Blot, Knockout Validated, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen XBP1
Anwendungen Western Blot, Immunoassay, KnockDown
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:3000
Zusammensetzung PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Gen-Zugriffsnummer P17861
Gen-Alias TREB5, X-box binding protein 1, X-box-binding protein 1, XBP-1, XBP2Tax-responsive element-binding protein 5
Gensymbole XBP1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human XBP1. The exact sequence is proprietary.
Molekulargewicht des Antigens 29 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Lipid and Metabolism, Unfolded Protein Response
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7494
Testspezifität Human. Species reactivity based on sequence identity: cow (89%), Mouse (82%), Rat (86%).
Zielspezies Human, Mouse, Pig
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.