Learn More
Honeywell Safety Products™ XC Ersatzgläser, transparent
Click to view available options
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Für den Einsatz in allen Pulsafe XC Gestellen.
- Allgemeine Verwendung und Schutz gegen Stöße (45 m/s) bei mechanischen Arbeiten, einschließlich Schleifen, Drehen und Fräsen.
- Glas mit 9 Basiskrümmung und hoher Abdeckung.
- Rundumschutz für außergewöhnliche periphere Sicht und umfassende Sicherheit.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EC-Kategorie PSA 2, Qualitätssicherung ISO 9001/2000, EC-Zertifikatsnummer EC1144 , EC-Bescheinigungsnummer EC1144 |
| Linsenbeschichtung | Stoßfest, Kratzfest |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Geeignet für alle Pulsafe XC-Rahmen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwaltung, allgemeine Anwendung und Schutz gegen Stöße, einschließlich Schleifen, Drehen, Fräsen. |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Lens Material | Polycarbonat |