Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93-833 (Xceed) Ergonomische Nitril-Untersuchungshandschuhe
Product Code. 15289373
Change view
Click to view available options
Größe:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Unit Size:
230 PCS
250 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Größe Unit Size
15289373 5,5/6 250 Stück
15249373 8,5/9 250 Stück
15259373 7,5/8 250 Stück
15269373 6,5/7 250 Stück
15279373 9,5/10 230 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15289373 Supplier Ansell Supplier No. 93833060
Quantity Price
1 44.35 € / 250 Stück
10 42.10 € / 250 Stück
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verringert die Handermüdung, die häufig mit dem Karpaltunnelsyndrom einhergeht. Ansell™ MICROFLEX™ Ergonomische Nitril-Untersuchungshandschuhe sind leicht und dünn, bieten aber dennoch zuverlässige Haltbarkeit und Schutz.
  • Entwickelt, um die Ermüdung der Hände zu verringern und die Produktivität zu steigern, ohne die Muskeln stärker anzustrengen
  • Bequem und leicht
  • Die fortschrittliche proprietäre Nitrilformulierung sorgt für eine erhöhte Tastempfindlichkeit
  • Bis zu 60 % stärker als führende Nitrilmarken und bis zu 90 % stärker als führende Latexmarken
  • Sicherer Schutz vor Nadellöchern und anderen Qualitätsproblemen
  • Enthält kein Naturkautschuklatex oder Puder, um die Träger vor Hautallergien, Hautreizungen und Trockenheit zu schützen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität CE, ISO 11193-1, EN 420, 89/686/EWG, EN 374-2: 2003, EN 374-3: 2003, Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG, Klasse 1, EN 455-1, EN 455-2 und EN 455-3, ASTM F1671, ISO 21171
Accelerator Free Ja
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0.65
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 0,0087 in.
Finger Thickness (Metric) 0.22 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0,0055 in.
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe 5,5/6
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 0,0087 in.
Dicke (metrisch) 0,07 mm
Fingerhandschuh Texturiert
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Modell 93-833
Verpackungsart Spenderbox
Menge 250/Packung
Zugfestigkeit 14 bis 33 MPa
Länge (metrisch) 240 mm
Breite (metrisch) 80 mm