missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

xCT Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18607659 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18607659 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18607659 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB300318FR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

xCT Polyclonal antibody specifically detects xCT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation (Negative), Dual RNAscope ISH-IHC
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen xCT
Anwendungen Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 680
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Amino acid transport system xc-, Calcium channel blocker resistance protein CCBR1, CCBR1, cystine/glutamate transporter, SLC7A11, solute carrier family 7 (anionic amino acid transporter light chain, xc- system), member 11, Solute carrier family 7 member 11, solute carrier family 7, (cationic amino acid transporter, y+ system) member 11, xCT
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This xCT Antibody was prepared from a synthetic peptide made to an N-terminal region of the human xCT protein (between residues 1-50) [UniProt Q9UPY5].
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Cell Biology, Lipid and Metabolism, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23657
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.