Learn More
XE 991 Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30451502
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30451502 100 mg 100 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 30451502
Marke: Toronto Research Chemicals TRCX750935100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material XE 991 Dihydrochloride
CAS 122955-13-9
Summenformel C26H20N2O • 2(HCl)
Menge 100 mg
Synonym DR 960418, XE 991, 10,10-Bis(4-pyridinylmethyl)-9(10H)-anthracenone
InChI-Formel InChI=1S/C26H20N2O.2ClH/c29-25-21-5-1-3-7-23(21)26(17-19-9-13-27-14-10-19,18-20-11-15-28-16-12-20)24-8-4-2-6-22(24)25;;/h1-16H,17-18H2;2*1H
SMILES O=C1C2=C(C(CC3=CC=NC=C3)(C4=CC=CC=C41)CC5=CC=NC=C5)C=CC=C2.Cl.Cl
IUPAC-Name 10,10-bis(pyridin-4-ylmethyl)anthracen-9(10H)-one dihydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 449.37
Formelmasse 448.12