Learn More
Xenondifluorid, TRC
Artikelnummer. 30450799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450799 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450799 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX7444581G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xenon Difluoride
CAS 13709-36-9
Menge 1 g
Summenformel F2Xe
Synonym Xenon difluoride (XeF2), Xenon(II) fluoride
InChI-Formel InChI=1S/F2Xe/c1-3-2
SMILES F[Xe]F
IUPAC-Name Difluorxenon
Molekulargewicht (g/mol) 169.29
Formelmasse 169.901