Learn More
Xenondifluorid, TRC
Artikelnummer. 30451748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451748 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451748 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX744458250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xenon Difluoride
CAS 13709-36-9
Menge 250 mg
Summenformel F2Xe
Synonym Xenon difluoride (XeF2), Xenon(II) fluoride
InChI-Formel InChI=1S/F2Xe/c1-3-2
SMILES F[Xe]F
IUPAC-Name Difluorxenon
Molekulargewicht (g/mol) 169.29
Formelmasse 169.901