missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec™ Xenon Plus Gloves
Beschreibung
- Triple Dipped Safety Gauntlet with High Resistance to Chemicals and Cuts
- Cut resistance: Level C
- Long cuff to provide forearm protection
- Designed for easy movement and continuous wear
- No irritation by seams in contact with the skin
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE III, EN 374-1:2016 Type A: J,K,L,O,P,T, EN 388:2016 + A1:2018 4X43C |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Green |
| Finger Thickness (English) | 18 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.46 mm |
| Latex Free | Yes |
| Palm Thickness (English) | 18 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.46 mm |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | Extragroß |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?