Learn More
Skytec™ Xenon Plus Gloves
Artikelnummer. 30274549
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 30274549
Marke: Skytec™ SKG00003EL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Triple dipped nitrile gauntlet over a cut resistant liner with a nitrile sandy finish palm providing excellent grip in wet and oily conditions whilst protecting from chemicals.
  • Triple Dipped Safety Gauntlet with High Resistance to Chemicals and Cuts
  • Cut resistance: Level C
  • Long cuff to provide forearm protection
  • Designed for easy movement and continuous wear
  • No irritation by seams in contact with the skin
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE III, EN 374-1:2016 Type A: J,K,L,O,P,T, EN 388:2016 + A1:2018 4X43C
Anwendungen Industrial
Farbe Green
Finger Thickness (English) 18 mil
Finger Thickness (Metric) 0.46 mm
Latex Free Yes
Palm Thickness (English) 18 mil
Palm Thickness (Metric) 0.46 mm
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe Größe 2X Large
Dicke (angloamerikanisch) 18 mil
Dicke (metrisch) 0.46 mm
Norm EN 388 4X43C
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES J, K, L, O, P, T
Länge (metrisch) 360 mm