missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec™ Xenon Plus Gloves

Artikelnummer. 30274624
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30274624

Marke: Skytec™ SKG00003EF

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Triple dipped nitrile gauntlet over a cut resistant liner with a nitrile sandy finish palm providing excellent grip in wet and oily conditions whilst protecting from chemicals.

  • Triple Dipped Safety Gauntlet with High Resistance to Chemicals and Cuts
  • Cut resistance: Level C
  • Long cuff to provide forearm protection
  • Designed for easy movement and continuous wear
  • No irritation by seams in contact with the skin

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE III, EN 374-1:2016 Type A: J,K,L,O,P,T, EN 388:2016 + A1:2018 4X43C
Anwendungen Industrial
Farbe Green
Finger Thickness (English) 18 mil
Finger Thickness (Metric) 0.46 mm
Latex Free Yes
Palm Thickness (English) 18 mil
Palm Thickness (Metric) 0.46 mm
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe Mittel
Dicke (angloamerikanisch) 18 mil
Dicke (metrisch) 0.46 mm
Norm EN 388 4X43C
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES J, K, L, O, P, T
Art der Handschuhstulpe Gauntlet
Länge (metrisch) 350 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt