Learn More
uvex Xenova™ Schwarz/Blauer PU-Schuh 95552, niedrige Größe - Weite 11
Artikelnummer. 17288331 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17288331 38 1 Paar
17298331 39 1 Paar
17208341 40 1 Paar
17218341 41 1 Paar
17228341 42 1 Paar
17238341 43 1 Paar
17248341 44 1 Paar
17258341 45 1 Paar
17268341 46 1 Paar
17278341 47 1 Paar
17288341 48 1 Paar
17298341 49 1 Paar
17208351 50 1 Paar
17218351 51 1 Paar
17228351 52 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Product Code. 17288331 Supplier uvex Supplier No. 9555238
Only null left
Add to basket
Add to basket
™ Das Uvex 2 Xenova-Design bietet bequeme, metallfreie Sicherheitsschuhe; geringes Gewicht mit optimaler Dämpfung und Atmungsaktivität für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
Uvex 2 Xenova™ Schuh 95552 S3 SRC
  • Extrabreite Sportpassform
  • Neueste Generation der 100 % metallfreien Uvex Xenova™ Zehenkappe
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
  • Die durchdringungssichere, nichtmetallische Mittelsohle entspricht den neuesten Sicherheitsstandards und schränkt die Flexibilität nicht ein
  • Atmungsaktives wasserabweisendes Vollnarbenleder
  • Kratzfeste Überkappe aus PU-beschichtetem Leder für längere Lebensdauer
  • Weitmaschiges Futter für optimale Atmungsaktivität
  • Uvex Anti-Twist-Fersenkappe für mehr Stabilität und Schutz vor Knöchelverrenkungen
  • Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
  • Komfortable entnehmbare Innensohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitsregelung
  • Doppelt dichte PUR-Sohle, nicht abfärbend, mit ausgezeichneter Stoßdämpfung und abriebfester Außensohle
  • Selbstreinigendes Sohlenprofildesign
  • Öl- und kraftstoffbeständig
  • Frei von Lackbenetzungshemmern wie Silikone, Weichmacher usw.
  • Kurzfristige Hitzebeständigkeit bis 120 °C.
  • Antistatisch
  • Erfüllt ESD-Erfordernisse: Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
  • Artikel Nr. 95552
  • Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Größen: 38 bis 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Schwarz, Blau
Material Leder
Größe 38
Sohlenmaterial Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Zehenmaterial Komposit
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 20345:2011
Geschlecht Unisex
Fit Standardbreite
Modell Uvex 2
Latexfrei Ja
Waterproof Nein
EN ISO 20345 S3
Slip Resistance Rating SRC
Produkttyp ESD-Sicherheitsschuh