Learn More
Descripción
Uvex 2 Xenova™ Schuh 95558 S2 SRC
- Extrabreite Sportpassform
- Neueste Generation der 100 % metallfreien Uvex Xenova™ Zehenkappe
- Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
- Atmungsaktives wasserabweisendes Vollnarbenleder
- Weitmaschiges Futter für optimale Atmungsaktivität
- Uvex Anti-Twist-Fersenkappe für mehr Stabilität und Schutz vor Knöchelverrenkungen
- Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
- Komfortable entnehmbare Innensohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitsregelung
- Doppelt dichte PUR-Sohle, nicht abfärbend, mit ausgezeichneter Stoßdämpfung und abriebfester Außensohle
- Selbstreinigendes Sohlenprofildesign
- Öl- und kraftstoffbeständig
- Frei von Lackbenetzungshemmern wie Silikone, Weichmacher usw.
- Kurzfristige Hitzebeständigkeit bis 120 °C.
- Antistatisch
- Erfüllt ESD-Erfordernisse: Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
- Artikel Nr. 95558
- Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Größen: 38 bis 52
Especificaciones
Especificaciones
| Farbe | Schwarz, Blau |
| Material | Leder |
| Größe | 45 |
| Sohlenmaterial | Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) |
| Zehenmaterial | Komposit |
| Einwegprodukt | Nein |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20345:2011 |
| Geschlecht | Unisex |
| Fit | Standardbreite |
| Modell | Uvex 2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?