Learn More
Xipamide, TRC
Artikelnummer. 30455840
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30455840 50 mg 50 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 30455840
Marke: Toronto Research Chemicals TRCX74515050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xipamide
CAS 14293-44-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C15 H15 Cl N2 O4 S
Menge 50 mg
Synonym Benzamide','5-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-hydroxy-, 2',6'-Salicyloxylidide','4-chloro-5-sulfamoyl- (8CI), Aquaphor, Aquaphor (diuretic), BE 1293, BEI 1293, Chronexan, Diurex, Diurex (Lacer), Diurexan, Lumitens, MJF 10938, Xipamide
InChI-Formel InChI=1S/C15H15ClN2O4S/c1-8-4-3-5-9(2)14(8)18-15(20)10-6-13(23(17,21)22)11(16)7-12(10)19/h3-7,19H,1-2H3,(H,18,20)(H2,17,21,22)
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)c2cc(c(Cl)cc2O)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name 4-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-hydroxy-5-sulfamoylbenzamide
Molekulargewicht (g/mol) 354.81
Formelmasse 354.0441
Reinheit (%) >95