Learn More
Cytiva XK Chromatographiesäulen (leer)
Artikelnummer. 11320342 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
26 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11320342 300 mm 50 mm 1 Stück
11330332 200 mm 16 mm 1 Stück
11370332 200 mm 26 mm 1 Stück
11380332 400 mm 26 mm 1 Stück
11338410 200 mm 50 mm 1 Stück
11360332 1000 mm 16 mm 1 Stück
11340332 400 mm 16 mm 1 Stück
11350332 700 mm 16 mm 1 Stück
11390332 700 mm 26 mm 1 Stück
11330342 600 mm 50 mm 1 Stück
11300342 1000 mm 26 mm 1 Stück
11340342 1000 mm 50 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11320342 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28988953
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs bei niedrigem bis mittlerem Druck. Cytiva XK Chromatographiesäulen (leer) lassen sich direkt an ÄKTA-Designgeräte oder andere Flüssigkeitschromatographiesysteme anschließen. Der anwenderfreundliche Aufbau gewährleistet ein reproduzierbares, genaues Packen.
XK-Säulen bestehen aus robustem Borosilikatglas, das eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit aufweist und mit wässrigen Lösungen und den meisten organischen Lösungsmitteln für die Flüssigchromatographie von Makromolekülen kompatibel ist. Die durchsichtigen Röhrchen ermöglichen eine visuelle Inspektion des Medienbettes und sind in einer breiten Palette von Säulenabmessungen für die unterschiedlichsten Reinigungsanforderungen erhältlich.
Die Säulenpackung kann entweder mit einem Packungsreservoir oder einem weiteren Säulenröhrchen durchgeführt werden, das mit einem Packanschluss versehen ist. Der QuickLock Mechanismus des Adapterschaftes ermöglicht eine schnelle und einfache Bewegung des Adapters und vereinfacht die Einstellung der Betthöhe, die Demontage und die Reinigung. Die Bauweise des Adapterkolbens sorgt für einen gleichmäßigen Durchfluss, wodurch die Integrität des gepackten Betts während des Betriebs erhalten bleibt.
  • Die Kolbenbauweise gewährleistet eine homogene Pufferverteilung und eine reproduzierbare Packung.
  • Der QuickLock Mechanismus des Adapters erleichtert die Handhabung und Reinigung der Säule
  • Anschlüsse für eine direkte Verbindung mit Chromatographiesystemen
  • Kühlmantel für empfindliche Aufreinigungen
  • Umfangreiches Ersatzteilangebot, das die Wartung erleichtert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp XK-Chromatographiesäulen (leer)
Säulenbettvolumen Höhe Bett (ein Adapter): 140 bis 280 mm
Höhe Bett (zwei Adapter): 0 bis 280 mm
Innendurchmesser (metrisch) 50 mm
Höhe (metrisch) 300 mm
Flussrate Einlass/Auslass (ID): 1.55 mm
Material Borosilikatglas
Max. Druck 3 bar
Partikelgröße Porengröße 10 μm
Support-Typ Polypropylen- (glasfaserverstärkt)/Polyamid-Netz
Säulentyp Leere Chromatographiesäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigchromatographie bei niedrigem bis mittlerem Druck
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nicht beständig gegen Aceton, Ketone, chlorierte Kohlenwasserstoffe, aliphatische Ester und Phenol.
Folgendes sollte vermieden werden: >10% NaOH, > 10% HCl, > 5%ige Essigsäure und starke Mineralsäuren.