Learn More
Cytiva XK Chromatographiesäulen (leer)
Artikelnummer. 11390332 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
26 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11390332
Marke: Cytiva 28988950
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs bei niedrigem bis mittlerem Druck. Cytiva XK Chromatographiesäulen (leer) können direkt an ÄKTA-Designgeräte oder andere Flüssigchromatographiesysteme angeschlossen werden. Der anwenderfreundliche Aufbau gewährleistet ein reproduzierbares, genaues Packen.
XK-Säulen bestehen aus robustem Borosilikatglas, das eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit aufweist und mit wässrigen Lösungen und den meisten organischen Lösungsmitteln für die Flüssigchromatographie von Makromolekülen kompatibel ist. Die durchsichtigen Röhrchen ermöglichen eine visuelle Inspektion des Medienbettes und sind in einer breiten Palette von Säulenabmessungen für die unterschiedlichsten Reinigungsanforderungen erhältlich.
Die Säulenpackung kann entweder mit einem Packungsreservoir oder einem weiteren Säulenröhrchen durchgeführt werden, das mit einem Packanschluss versehen ist. Der QuickLock Mechanismus des Adapterschaftes ermöglicht eine schnelle und einfache Bewegung des Adapters und vereinfacht die Einstellung der Betthöhe, die Demontage und die Reinigung. Die Bauweise des Adapterkolbens sorgt für einen gleichmäßigen Durchfluss, wodurch die Integrität des gepackten Betts während des Betriebs erhalten bleibt.
  • Die Kolbenbauweise gewährleistet eine homogene Pufferverteilung und eine reproduzierbare Packung.
  • Der QuickLock Mechanismus des Adapters erleichtert die Handhabung und Reinigung der Säule
  • Anschlüsse für eine direkte Verbindung mit Chromatographiesystemen
  • Kühlmantel für empfindliche Aufreinigungen
  • Umfangreiches Ersatzteilangebot, das die Wartung erleichtert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp XK-Chromatographiesäulen (leer)
Säulenbettvolumen Höhe Bett (ein Adapter): 530 bis 650 mm
Höhe Bett (zwei Adapter): 385 bis 650 mm
Innendurchmesser (metrisch) 26 mm
Höhe (metrisch) 700 mm
Flussrate Einlass/Auslass (ID): 0.75 mm
Material Borosilikatglas
Max. Druck 5 bar
Partikelgröße Porengröße 10 μm
Support-Typ Polypropylen- (glasfaserverstärkt)/Polyamid-Netz
Säulentyp Leere Chromatographiesäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigchromatographie bei niedrigem bis mittlerem Druck
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nicht beständig gegen Aceton, Ketone, chlorierte Kohlenwasserstoffe, aliphatische Ester und Phenol.
Sollte vermieden werden: > 10 % NaOH,> 10 % HCl, > 5 % Essigsäure und starke Mineralsäuren.