missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XK X-linked Kx blood group Antibody, PE, R&D Systems™

Artikelnummer. 18609505 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
18609505 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18609505 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP305963PE

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

XK X-linked Kx blood group Polyclonal antibody specifically detects XK X-linked Kx blood group in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Klassifikation Polyclonal
Verdünnung Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Gen-Alias Kell blood group precursor (McLeod phenotype), Kell complex 37 kDa component, KX, Kx antigen, membrane transport protein XK, X1k, XK, Kell blood group complex subunit (McLeod syndrome), XKR1XK-related protein 1, X-linked Kx blood group (McLeod syndrome), XRG1
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Produktlinie Novus
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.