Learn More
XL388, TRC
Artikelnummer. 30453787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453787 10 mg 10 Milligramm
30449116 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30453787 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX74622010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1251156-08-7
Summenformel C23 H22 F N3 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 455.5
Synonym (7-(6-Aminopyridin-3-yl)-2,3-dihydrobenzo[f][1,4]oxazepin-4(5H)-yl)(3-fluoro-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl)methanone, [7-(6-Amino-3-pyridinyl)-2,3-dihydro-1,4-benzoxazepin-4(5H)-yl][3-fluoro-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl]-methanone
IUPAC-Name [7-(6-Aminopyridin-3-yl)-3,5-Dihydro-2H-1,4-Benzoxazepin-4-yl]-(3-Fluor-2-methyl-4-methylsulfonylphenyl)methanon
SMILES Cc1c(F)c(ccc1C(=O)N2CCOc3ccc(cc3C2)c4ccc(N)nc4)S(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material XL388
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H22FN3O4S/c1-14-18(5-7-20(22(14)24)32(2,29)30)23(28)27-9-10-31-19-6-3-15(11-17(19)13-27)16-4-8-21(25)26-12-16/h3-8,11-12H,9-10,13H2,1-2H3,(H2,25,26)
Formelmasse 455.1315