Learn More
XL888, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465638
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16465638 10 mg 10 Milligramm
16461339 1 mg -
16451807 50 mg -
16443356 25 mg -
16428337 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16465638 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13313
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress XL888 is a heat shock protein-90 (HSP90) inhibitor, with an IC50 of 24 nM.
XL888 is a heat shock protein-90 (HSP90) inhibitor, with an IC50 of 24 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material XL888
CAS 1149705-71-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H37N5O3
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (99.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC(C(N)=O)=C(N[C@H](C)CC)C=C1C(N[C@]2([H])C[C@H](CC3)N(C4=NC=C(C(C5CC5)=O)C=C4)[C@H]3C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 503.64
Formelmasse 503.64
Reinheit (%) 98.4%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death