Learn More
Thermo Scientific™ Xld Agar/Brilliance™ Salmonellen Doppelplatte
Artikelnummer. 11984172
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
90 mm-Doppelplatte
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Packungsgröße
11984172 90 mm-Doppelplatte 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11984172 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO5248E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Arbeiten Sie effizient und gemäß der ISO-Methode für Salmonellen-Nachweis mit einer Doppelplatte, die sowohl Thermo Scientific™ XLD Agar als auch Brilliance™ Salmonella kombiniert.
Arbeiten Sie effizient und gemäß dem ISO-Verfahren für den Nachweis von Salmonellen mit einer Doppelplatte, die sowohl Thermo Scientific™ XLD-Agar als auch Brilliance™ Salmonella kombiniert.
Lesen Sie mehr Ergebnisse an einer einzigen Patientenprobe ab, erhalten Sie mehr diagnostische Details zu pathogenen Organismen und sparen Sie Platz im Inkubator – all das mit einer zweigeteilten Platte mit zwei häufig verwendeten mikrobiologischen Medien.
XLD-Agar ist ein selektives Medium für die Isolierung und Differenzierung von Salmonellen, das auf Xylose-Fermentation, Lysin-Decarboxylierung und Herstellung von Schwefelwasserstoff zur primären Differenzierung von Shigellen und Salmonella spp. von nicht pathogenen Bakterien beruht. Die Empfindlichkeit und Selektivität des XLD-Agars übersteigt jene von traditionellen Plattenmedien, z. B. Eosin-Methylenblau- und Wismut-Sulfit-Agar, die dazu neigen, das Wachstum von Shigella zu unterdrücken. Die Rückgewinnung von Salmonella und Shigella wird nicht durch das übermäßige Wachstum anderer Spezies erschwert. Daher eignet sich XLD-Agar ideal für das Screening von Proben mit gemischter Flora und dem Verdacht auf enthaltene Darmpathogene, z. B. medizinische Proben oder Lebensmittelprodukte. XLD-Agar wird in der ISO-Norm 6579 für das Testen auf Salmonellen empfohlen und wird nach ISO-Norm 11133-2 getestet.
Brilliance Salmonella Agar ist ein leicht ablesbares Medium mit hoher Selektivität für die präsumptive Identifizierung von Salmonellen in klinischen Proben. Das in diesem Medium enthaltene Inhibigen zielt speziell auf Escherichia coli ab, wobei zusätzliche Verbindungen hinzugefügt werden, die das Wachstum anderer nicht interessierender Organismen unterdrücken.
Die Differenzierung von Salmonellen von anderen Organismen wird durch zwei Chromogene, die auf die spezifischen Enzyme Caprylat-Esterase und ß-Glucosidase zielen, erreicht. Die Wirkung der Enzyme auf die Chromogene führt zu einer Farbbildung innerhalb der Kolonie, wobei die entstehende Färbung davon abhängt, welche Enzyme in den Organismen vorhanden sind. Die Wirkung der Caprylat-Esterase, die in allen Salmonellen vorhanden ist, führt zu lilafarbenen Kolonien.
Einige andere Enterobacteriaceae-Arten produzieren auch Caprylatesterase, diese werden jedoch entweder gehemmt oder durch dasß-Glucosidase-Substrat von Salmonellen unterschieden. Dies führt zu leicht von den violetten Salmonellenkolonien zu unterscheidenden blauen Kolonien.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe XLD: Zinnoberrot, transparent SALM: cremefarben bis rosa gefärbt, lichtundurchlässig
Inhalt und Lagerung 2°bis 12 °C
Beschreibung XLD Agar/Brilliance Salmonella Doppelplatte
Format 90 mm-Doppelplatte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agar
Füllgewicht 14 g ± 5 %
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Pckg.