Learn More
XLF Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen XLF
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30231594
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-37961-20ul
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30226740
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-37961-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
XLF Polyclonal antibody specifically detects XLF in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
XLF
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Chromatin Research, DNA Repair
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
79840
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
Cernunnos, non-homologous end-joining factor 1, nonhomologous end-joining factor 1, Protein cernunnos, XLFFLJ12610, XRCC4-like factor
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-299 of human XLF (NP_079058.1).,, Sequence:, MEELEQGLLMQPWAWLQLAENSLLAKVFITKQGYALLVSDLQQVWHEQVDTSVVSQRAKELNKRLTAPPAAFLCHLDNLLRPLLKDAAHPSEATFSCDCVADALILRVRSELSGLPFYWNFHCMLASPSLVSQHLIRPLMGMSLALQCQVRELATLLHMKDLEIQDYQESGATLIRDRLKTEPFEENSFLEQFMIEKLPEACSIGDGKPFVMNLQDLYMAVTTQEVQVGQKHQGAGDPHTSNSASLQGIDSQCVNQPEQLVSSAPTLSAPEKESTGTSGPLQRPQLSKVKRKKPRGLFS
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.