Learn More
XLF Antibody (S08-9D7), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200072180 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18688703 100 μg 100 Mikroliter
18657243 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18688703
Marke: Novus Biologicals NBP319804100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
XLF Monoclonal antibody specifically detects XLF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen XLF
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon S08-9D7
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias Cernunnos, non-homologous end-joining factor 1, nonhomologous end-joining factor 1, Protein cernunnos, XLFFLJ12610, XRCC4-like factor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein of human XLF (Uniprot # Q9H9Q4)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Chromatin Research, DNA Repair
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79840
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG