Learn More
CELLPATH XMARK – GEWEBEMARKIERUNGSFARBSTOFF
Beschreibung
- Die optimierte Flüssigkeitsviskosität des Xmark-Farbstoffs verringert die Flüssigkeit beim Auftragen auf die Probe, sodass eine gleichmäßige Farbstoffschicht ohne Tropfen oder Verlaufen erreicht wird.
- Die hohen Pigmentkonzentrationen im XMark-Farbstoff führen zu einer sehr dauerhaften Markierung und einer einfachen Anwendung auf diagnostischen Proben.
- Er bedeckt die Gewebeoberfläche der Probe mit minimaler Durchdringung. Aufgrund seiner starken Haftungseigenschaften beeinträchtigt der Markierungsfarbstoff die diagnostische Auswertung nicht, weshalb er sich ideal für Radikalprostatektomien eignet.
- Erhältlich in neun leicht zu unterscheidenden Farbstoffen, wodurch mögliche Fehler reduziert werden und sichergestellt wird, dass die auf der Flasche angezeigte Farbe (makroskopische Farbe) mit der unter dem Mikroskop beobachteten Farbe übereinstimmt. Im Gegensatz zu anderen Farbstoffen ist XMark ungefährlich, sodass bei der Verwendung keine besonderen Anforderungen gestellt werden müssen.
- Die wichtigsten Vorteile:
- Emulgierte Pigmente werden perfekt mit einer wässrigen Basis gemischt, um stets ein einheitliches und qualitativ hochwertiges Produkt zu erhalten
- Die Chemikalien- und Hitzeresistenz gegenüber Formalin, Alkoholen, Xylol und Wachstum sorgt für eine klare Sichtbarkeit sowohl vor als auch nach der Gewebeverarbeitung
- Eine Trocknungszeit von 3–4 Minuten verbessert den Laborarbeitsablauf am Zerlegungsbank-Arbeitsplatz
- Nicht brennbar
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 250 mL |
| Produkttyp | Farbstoffe zur Gewebemarkierung |
| Lösungstyp | Beizmittelfarbstoff |
| Form | Flüssig |