missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XPC Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200082087 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
25 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18216684 100 μL 100 Mikroliter
18643558 25 μL 25 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18216684

Marke: Novus Biologicals NBP257657

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

XPC Polyclonal specifically detects XPC in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen XPC
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias complementation group C p125, RAD4, Xeroderma pigmentosum group C-complementing protein, xeroderma pigmentosum, complementation group C, XP3, XPCCDNA repair protein complementing XP-C cells
Gensymbole XPC
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:RALGNWKLLAKGLLIRERLKRRYGPKSEAAAPHTDAGGGLSSDEEEGTSSQAEAARILAASWPQNREDEEKQKLKGGPKKTKREKKAAASHLFPFEQ
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7508
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.