Learn More
Thermo Scientific™ Xpect™ Cryptosporidium-Test
Artikelnummer. 13215629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 Tests/Kit
Packungsgröße:
20 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13215629 20 Tests/Kit 20 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13215629 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R2451020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00 €
    293.93 € / 20 Tests
    Sparen 211.07 €
    41% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Weisen Sie Cryptosporidium-spezifische Antigene in frischen, gefrorenen oder konservierten humanen Stuhlproben in kurzer Zeit nach.
Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe durch die rasche Erkennung des Cryptosporidium-spezifischen Antigens in frischen, gefrorenen oder konservierten humanen Stuhlproben mit dem Thermo Scientific™ Xpect™ Cryptosporidium-Test. Präzise Ergebnisse nach nur 15 Minuten in allen Phasen der Infektion – alles aus einer Probe.
Verwenden Sie diesen Lateral-Flow-Immunoassay für einen schnellen qualitativen Direktnachweis des Cryptosporidium-spezifischen Antigens. Steigern Sie die Laborleistung und Effizienz mit hervorragender klinischer Sensitivität und Spezifität in einem einfachen Verfahren.
  • Deutlich sichtbare und gut ablesbare Ergebnisse in nur 15 Minuten
  • Weniger als eine Minute Arbeitsaufwand
  • Sensitivität von 95,8 bis 97,9 %
  • Einzel- und Kombinations-Immunoassays verfügbar
  • Keine Probenverdünnung erforderlich bei Verwendung des empfohlenen Formalin-, SAF- oder modifizierten Cary-Blair-Transportmediums mit Indikator
Xpect Cryptosporidium nutzt antikörperbeschichtete Farbpartikel, die sich in der verdünnten Probe an das Ziel-Antigen binden. Der Farb-Antikörper/Antigen-Komplex bewegt sich auf der Testmembran. Immobilisierte Antikörper, die spezifisch für das Ziel-Antigen sind, erfassen den farbmarkierten Antigenkomplex in der Testregion, was zu einer deutlich sichtbaren Linie führt. Diese Linie erscheint nicht, wenn kein spezifisches Antigen vorhanden ist. Immobilisierte, nicht-spezifische Antikörper in der Kontrollregion erfassen die farbmarkierten Antikörper, unabhängig davon, ob das Antigen vorhanden ist oder nicht, was zu einer deutlich sichtbaren Kontrolllinie führt.
Sie können sicher sein, dass die gesamte Produktfamilie der Xpect Schnelltests einzigartige diagnostische Leistung bei gleichzeitiger Anwenderfreundlichkeit und Zeitersparnis bietet. Jeder Test ist ein immunchromatografischer Assay mit einem einfachen Verfahren für schnelle und kostengünstige Nachweise zur Unterstützung der Diagnose von Infektionen.
Xpect Flu A&B
Xpect RSV
Xpect C. difficile Toxin A/B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und Diagnostische Test vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung Xpect Cryptosporidium-Test
Enthält Testgeräte, Konjugat (2,5 ml), Proben-Verdünnungspuffer (2,5 ml), Kurzanleitung, Einwegvollpipetten, Verdünnungsröhrchen
Menge 20 Tests/Kit