Learn More
Labconco™ XPert™ Nano-Einschlüsse: 3 ft. Breite mit eingebautem Ionisator
Artikelnummer. 11781509 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Frequenz Spannung Packungsgröße
11781509 50 Hz 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11781509 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 3887362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12730.00 €
    10089.28 € / 1 Stück
    Sparen 2640.72 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Benötigt
Sockelstütze
Zur Eindämmung gefährlicher Pulver und Partikel während des Verfahrens mit einem Labconco XPert™ Nano-Gehäuse.
Die Raumluft wird durch die Vorderseite in das Gehäuse geleitet, strömt zum Leitblech und durchläuft schließlich einen 99.99 %-ULPA-Abluftfilter, bevor sie in das Labor oder den Reinraum zurückströmt. Mit integriertem Gebläse und Guardian™ Luftstrommonitor. Mit eingebautem Ionisator; separater gefilterter Abluftventilator ist nicht erforderlich.
  • Ergonomische Luftfolie mit aerodynamischen Clean-Sweep™ Luftstromöffnungen; ein seitlicher Federstift löst die Luftfolie zur Reinigung ab
  • Obere Verdünnungsluftzufuhr und Einschlussfolie mit seitlichen Lufteinlassfolien
  • Das zonenperforierte hintere Leitblech lässt sich nach unten schwenken und zur Reinigung entfernen
  • ULPA-Abluftfilter, zu 99.99 % effizient bei 0.12 μm-Partikeln; von oben zugänglich für die Lecksuche auf der gesamten Oberfläche
  • Echtes Bag-in/Bag-out-Filterabgabesystem (zertifizierter Techniker erforderlich)
  • Eingebautes Gebläse mit dynamisch ausbalanciertem, vibrationsisoliertem Motorlaufrad und Drehzahlregelung
  • Die Gebläsereserve von 40 % ermöglicht die Drehzahleinstellung (durch einen zertifizierten Techniker) bei Filterlasten
  • Manometer zur Überwachung der Filterbelastung
  • Der Guardian Luftstrommonitor überwacht kontinuierlich den Luftstrom und sorgt für optische und akustische Alarme, wenn der Luftstrom außerhalb des Sollbereichs liegt
Bauweise
  • Auswahl der Innenraumtiefe (je nach gewählter Breite): 50 cm (23.4 in.) oder 76 cm (30 in.)
  • Innenwände, Leitblech, Luftfolie und integrierte Arbeitsfläche aus Edelstahl 304
  • Gletscherweiß und grau, Trockenpulver-Epoxidharz-beschichtetes Aluminium- und Stahlgehäuse
  • Vorverdrahtete Leuchtstofflampe und Schalter für Gebläse und Licht
  • 0.25 in. (0.6 cm) dicke Glasscheibe aus gehärtetem Sicherheitsglas
  • 24 cm (9.45 in.) hohe Fensteröffnung 3-Fuß-Modellen
  • Das ergonomisch angewinkelte und aufklappbare Fenster schwenkt nach oben, rastet in der oberen Position ein; die Wischdichtung hält Verunreinigungen zurück
  • Zwei Versorgungsanschlüsse für die Durchführung von elektrischen Kabeln
Technische Daten
  • Fensteröffnung: 9.4 Zoll
  • Bei 100 fpm Auslass: 220 CFM
  • Bei 100 fpm Geräuschentwicklung: 58 bis 61 dbA
  • Bei 80 fpm Auslass: 175 CFM
  • Bei 80 fpm Geräuschentwicklung: 53 bis 57 dbA
  • Bei 60 fpm Auslass: 130 CFM
  • Bei 60 fpm Geräuschentwicklung: 48 bis 53 dbA
Ideal für die Nanopartikelmanipulation und chemische Handhabung von trockenen Pulvern
Bestellinformation
Optionales Zubehör: Baldachinanschluss, Ferngebläse, Kanäle
Compliance
SEFA 1-2002; Modifizierte ASHRAE™ 110-1995; ANSI™ Z9.5-1993; UL 3101-1/61010-1; CAN/CSA C22.2 Nr. 1010.1; CE-Konformitätskennzeichnung (230 V-Modelle)
Spezifikation
Produkttyp Gehäuse
Beleuchtungsart Vorne angebrachte Leuchtstofflampe
Material Stahl
Zertifizierung/Konformität CE
Kammermaterial Mit Epoxidharz beschichtetes Aluminium
Farbe Gletscherweiß, grau
Tiefe (angloamerikanisch) 29.1 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 23.5 in.
Tiefe (metrisch) 74 cm
Innentiefe (metrisch) 59.69 cm
Abmessungen (L x B x H) 73.9 x 91 x 97 cm (29.1 x 36 x 38.3 in.)
Ablass ULPA-Filter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nanopartikelmanipulation und chemische Handhabung von trockenen Pulvern
Höhe (angloamerikanisch) 38.3 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 26.5 in.
Höhe (angloamerikanisch) Fensteröffnung 9.4 in.
Höhe (metrisch) 97 cm
Höhe (metrisch) Fensteröffnung 24 cm
Länge (angloamerikanisch) 29.1 in.
Länge (metrisch) 73.9 cm
Geräuschpegel 58 bis 61 dBA
Spannung 230 V
Abluftvolumen (angloamerikanisch) 130 bis 220 cfm
Breite (angloamerikanisch) 36 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 34.8 in.
Breite (metrisch) 91 cm
Innenbreite (metrisch) 88.39 cm
Frequenz 50 Hz